3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Perfluoroisopropyl)ethan-1-ol, 4-Hydroxy-1,1,1,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)butane
PC10065-25G PC10065-5G
APOSPC10065-25GEA 1160 EUR
APOSPC10065-25G APOSPC10065-5G
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formule: C₅H₅F₇O
MW: 214.081 g/mol
Kookpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368670
CAS nummer: 90999-87-4