3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Carboxy-2,4,6-trifluoro-m-xylene
PC10082-10G PC10082-1G PC10082-5G
APOSPC10082-10GEA 1170 EUR
APOSPC10082-10G APOSPC10082-1G APOSPC10082-5G
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.146 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039199
CAS nummer: 886762-23-8