Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl [3-(trifluoromethyl)phenyl]propane-1,3-dioate, 3-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)benzotrifluoride
PC10100-1G PC10100-250MG
APOSPC10100-1GEA 158 EUR
APOSPC10100-1G APOSPC10100-250MG
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Diethyl 2-(3-trifluoromethylphenyl)malonate
Formule: C₁₄H₁₅F₃O₄
MW: 304.262 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039209
CAS nummer: 1997-28-0