3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 179 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Formule: C₇H₆FNO₂·ClH
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656013
CAS nummer: 3799-24-4