1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10120-1G PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA 22 EUR
APOSPC10120-1G APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₆F₃NO₃
Smeltpunt: 270…272 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00206334
CAS nummer: 641993-21-7