2-Fluoropropan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 192 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₇FO
Kookpunt: 115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07777178
CAS nummer: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3,III