4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1017-1G PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA 242 EUR
APOSPC1017-1G APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Formule: C₆H₉F₃O
MW: 154.13 g/mol
Kookpunt: 108…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784257
CAS nummer: 73893-33-1
UN: 1993
ADR: 3 III