Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 116 EUR
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formule: C₇F₁₆O₄S
MW: 484.112 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155782
CAS nummer: 27744-59-8