2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloroallyl fluoride, 2-Chloroprop-2-en-1-yl fluoride
PC1025-1G PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA 154 EUR
APOSPC1025-1G APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₄ClF
MW: 94.515 g/mol
Kookpunt: 43…44 °C
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784208
CAS nummer: 32804-07-2
UN: 1993
ADR: 3 III