2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10329-1G PC10329-5G
APOSPC10329-1GEA 245 EUR
APOSPC10329-1G APOSPC10329-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Smeltpunt: 29…30 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368673
CAS nummer: 886762-59-0
UN: 3261
ADR: 8,III