2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10330-1G PC10330-250MG PC10330-5G
APOSPC10330-1GEA 491 EUR
APOSPC10330-1G APOSPC10330-250MG APOSPC10330-5G
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
2-Bromo-6-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅BrFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368674
CAS nummer: 886762-60-3