2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Mercapto-4-(trifluoromethyl)pyridine, 4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol, 2-Sulphanyl-α,α,α-trifluoro-4-picoline
PC103684-1G PC103684-250MG
APOSPC103684-1GEA 301 EUR
APOSPC103684-1G APOSPC103684-250MG
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Sulphanyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NS
MW: 179.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09881227
CAS nummer: 121307-79-7