2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10400-1G PC10400-5G PC10400-25G
APOSPC10400-1GEA 48.3 EUR
APOSPC10400-1G APOSPC10400-5G APOSPC10400-25G
2-Fluoro-6-iodoaniline 99%
2-Fluoro-6-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368681
CAS nummer: 886762-73-8