4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Amino-3-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC10401-1G PC10401-5G PC10401-10G
APOSPC10401-1GEA 23.4 EUR
APOSPC10401-1G APOSPC10401-5G APOSPC10401-10G
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368682
CAS nummer: 886762-75-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III