4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10402-1G PC10402-250MG PC10402-5G
APOSPC10402-1GEA 43.8 EUR
APOSPC10402-1G APOSPC10402-250MG APOSPC10402-5G
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formule: C₆H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368683
CAS nummer: 886762-86-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable