2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10442-1G PC10442-5G PC10442-10G
APOSPC10442-1GEA 120 EUR
APOSPC10442-1G APOSPC10442-5G APOSPC10442-10G
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
2-Bromo-4,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂BrClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368698
CAS nummer: 103994-89-4
UN: 3265
ADR: 8,III