N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10450-25G PC10450-5G
APOSPC10450-25GEA 748 EUR
APOSPC10450-25G APOSPC10450-5G
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,4-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368702
CAS nummer: 887266-92-4