N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Benzoyl-3-(2,5-difluorophenyl)thiourea, N-((2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl)benzamide
PC10451-25G PC10451-5G
APOSPC10451-25GEA 280 EUR
APOSPC10451-25G APOSPC10451-5G
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(2,5-Difluorophenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₄H₁₀F₂N₂OS
MW: 292.304 g/mol
Smeltpunt: 166…168.5 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368703
CAS nummer: 887266-93-5