N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10453-25G PC10453-5G
APOSPC10453-25GEA 764 EUR
APOSPC10453-25G APOSPC10453-5G
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
N-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formule: C₁₅H₁₁F₃N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00588815
CAS nummer: 117174-71-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable