N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Benzoyl-3-[4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]thiourea, 2-[(Benzoylcarbamothioyl)amino]-5-bromobenzotrifluoride
PC10458-1G PC10458-5G
APOSPC10458-1GEA 52.6 EUR
APOSPC10458-1G APOSPC10458-5G
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide 97%
N-{[4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl]carbamothioyl}benzamide
Formule: C₁₅H₁₀BrF₃N₂OS
MW: 403.217 g/mol
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368704
CAS nummer: 887266-94-6