4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10463-1G PC10463-250MG
APOSPC10463-1GEA 723 EUR
APOSPC10463-1G APOSPC10463-250MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399857
CAS nummer: 1261622-11-0