3,5-Difluorophenylthiourea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 106 EUR
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formule: C₇H₆F₂N₂S
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368707
CAS nummer: 791594-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III