2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10600-1G PC10600-250MG
APOSPC10600-1GEA 328 EUR
APOSPC10600-1G APOSPC10600-250MG
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Smeltpunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368711
CAS nummer: 887266-98-0
UN: 3261
ADR: 8,III