3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10615-1G PC10615-25G PC10615-5G
APOSPC10615-1GEA 95.5 EUR
APOSPC10615-1G APOSPC10615-25G APOSPC10615-5G
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
3-Amino-4,4,4-trifluorobutanamide
Formule: C₄H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 120…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368716
CAS nummer: 453-32-7