2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1063-1G PC1063-5G
APOSPC1063-1GEA 132 EUR
APOSPC1063-1G APOSPC1063-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 95+%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631544
CAS nummer: 261951-93-3
UN: 1760
ADR: 8,III