4-Fluoro-2-iodophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10631-1G PC10631-5G PC10631-25G
APOSPC10631-1GEA 22 EUR
APOSPC10631-1G APOSPC10631-5G APOSPC10631-25G
4-Fluoro-2-iodophenol 95%
4-Fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD15527539
CAS nummer: 2713-29-3