6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10650-1G PC10650-250MG
APOSPC10650-1GEA 51.2 EUR
APOSPC10650-1G APOSPC10650-250MG
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
6-Chloro-5-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226507
CAS nummer: 38186-86-6