2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10652-250MG PC10652-500MG
APOSPC10652-250MGEA 70.1 EUR
APOSPC10652-250MG APOSPC10652-500MG
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-5-bromo-3-fluoropyridine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrFN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214208
CAS nummer: 1257535-19-5