3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10658-1G PC10658-250MG
APOSPC10658-1GEA 563 EUR
APOSPC10658-1G APOSPC10658-250MG
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
3-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214194
CAS nummer: 1256806-43-5