2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, (3-Fluoro-6-methylpyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
PC10659-1G PC10659-250MG
APOSPC10659-1GEA 770 EUR
APOSPC10659-1G APOSPC10659-250MG
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
2-(Aminomethyl)-3-fluoro-6-methylpyridine hydrochloride
Formule: C₇H₉FN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17214195
CAS nummer: 1257535-11-7