5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H-Benzimidazol-5-yl trifluoromethyl sulphone
PC10660-1G PC10660-250MG
APOSPC10660-1GEA 197 EUR
APOSPC10660-1G APOSPC10660-250MG
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole 95%
5-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₅F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22628760
CAS nummer: 1417341-55-9