4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10662-1G PC10662-250MG PC10662-5G
APOSPC10662-1GEA 211 EUR
APOSPC10662-1G APOSPC10662-250MG APOSPC10662-5G
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine 95%
4-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]benzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O₂S
Smeltpunt: 109…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00491700
CAS nummer: 2355-16-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III