2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10663-1G PC10663-250MG PC10663-5G
APOSPC10663-1GEA 117 EUR
APOSPC10663-1G APOSPC10663-250MG APOSPC10663-5G
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formule: C₇H₄BrF₃N₂O₄S
Smeltpunt: 147 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22628762
CAS nummer: 156425-42-2