3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride, 3-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
PC10668-1G PC10668-5G PC10668-25G
APOSPC10668-1GEA 29.2 EUR
APOSPC10668-1G APOSPC10668-5G APOSPC10668-25G
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18398157
CAS nummer: 1034690-61-3