3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-formylbenzotrifluoride, 3-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC10671-10G PC10671-1G PC10671-5G PC10671-25G
APOSPC10671-10GEA 545 EUR
APOSPC10671-10G APOSPC10671-1G APOSPC10671-5G APOSPC10671-25G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253.016 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185384
CAS nummer: 372120-55-3