3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Hydroxymethyl)-2-iodobenzotrifluoride, [3-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC10672-1G PC10672-5G PC10672-250MG
APOSPC10672-1GEA 176 EUR
APOSPC10672-1G APOSPC10672-5G APOSPC10672-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398175
CAS nummer: 372120-52-0