2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-3-hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)salicylonitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethyl)phenol
PC10674-1G PC10674-250MG PC10674-5G
APOSPC10674-1GEA 316 EUR
APOSPC10674-1G APOSPC10674-250MG APOSPC10674-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187.119 g/mol
Smeltpunt: 118…119 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13186735
CAS nummer: 81465-88-5