1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10675-1G PC10675-5G
APOSPC10675-1GEA 177 EUR
APOSPC10675-1G APOSPC10675-5G
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
1-Bromo-4-[1-(trifluoromethyl)cycloprop-1-yl]benzene
Formule: C₁₀H₈BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16817615
CAS nummer: 1227160-18-0