3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10676-25G PC10676-1G PC10676-5G
APOSPC10676-25GEA 770 EUR
APOSPC10676-25G APOSPC10676-1G APOSPC10676-5G
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3,3,3-Trifluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₁F₃O₃S
Kookpunt: 120…122 °C (1 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620595
CAS nummer: 2342-67-8