2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC10678-1G PC10678-250MG
APOSPC10678-1GEA 351 EUR
APOSPC10678-1G APOSPC10678-250MG
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23711723
CAS nummer: 1427363-68-5
UN: 1759
ADR: 8,III