2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Iodo-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde, 4-Formyl-3-iodobenzotrifluoride
PC10680-1G PC10680-5G PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA 55.5 EUR
APOSPC10680-1G APOSPC10680-5G APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₃IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398121
CAS nummer: 873006-01-0