2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-3-(hydroxymethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 4-Bromo-3-(hydroxymethyl) trifluoromethyl ether, [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC1069-1G PC1069-5G
APOSPC1069-1GEA 151 EUR
APOSPC1069-1G APOSPC1069-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368723
CAS nummer: 886763-15-1