1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 723 EUR
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formule: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11500247
CAS nummer: 403496-62-8