6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 200 EUR
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₁H₆ClFN₄
Smeltpunt: 284…287 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606068
CAS nummer: 1257535-23-1