4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-{[2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl]thio}ethylamine
PC1070V-1G PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA 39.5 EUR
APOSPC1070V-1G APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Smeltpunt: 97…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174223
CAS nummer: 175203-50-6
UN: 3259
ADR: 8,III