2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: [2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA 97.9 EUR
APOSPC1071-1G APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368724
CAS nummer: 886763-17-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III