3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 615 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₁₃FO₃S
Kookpunt: 84 °C (2 mm Hg)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01658062
CAS nummer: 312-68-5