Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Superstable Pd(0) catalyst
PC10715-5G PC10715-1G
APOSPC10715-5GEA 322 EUR
APOSPC10715-5G APOSPC10715-1G
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Tris{tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine}palladium
Formule: Pd·3C₂₄H₉F₁₈P
MW: 2117.24 g/mol
Smeltpunt: 169.5 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25372942
CAS nummer: 1130784-80-3