2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10723-250MG PC10723-100MG
APOSPC10723-250MGEA 185 EUR
APOSPC10723-250MG APOSPC10723-100MG
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21781429
CAS nummer: 1448858-54-5