2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC10736-1G PC10736-250MG PC10736-5G
APOSPC10736-1GEA 55.5 EUR
APOSPC10736-1G APOSPC10736-250MG APOSPC10736-5G
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formule: C₉H₄BrF₇O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32066741
CAS nummer: 1917307-13-1